Learn More
Sulfolane, 80 % p/p solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425237 500 mL 500mL
15415237 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32505.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120.17 g/mol
Sulfolane is used in the chemical industry as a solvent for extractive distillation and chemical reactions. It is used to separate aromatic hydrocarbons (benzene, toluene and xylenes), to separate n-propyl alcohol and sec-butyl alcohol. It is also used to purify natural gas streams and for fractionation of fatty acids into saturated and unsaturated components and as a reaction solvent for the preparation of aromatic sulfonic acids, pyridines, isocyanates and pharmaceuticals. It can also be involved in the halogen exchange process and polymerization process. It is used as a plasticizer and curing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfolane est utilisé dans l’industrie chimique comme solvant pour la distillation extractive et les réactions chimiques. Il est utilisé pour séparer les hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène et xylènes), pour séparer l’alcool n-propylique et l’alcool sec-butylique. Il est également utilisé pour purifier les flux de gaz naturel et pour fractionner les acides gras en composants saturés et non saturés et comme solvant de réaction pour la préparation d’acides sulfoniques aromatiques, de pyridines, d’isocyanates et de produits pharmaceutiques. Il peut également être impliqué dans le processus d’échange d’halogène et de polymérisation. Il est utilisé comme plastifiant et agent de durcissement.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-33-0
Formule moléculaire C4H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 120.17
Numéro MDL MFCD00005484
Clé InChI HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
CID PubChem 31347
ChEBI CHEBI:74794
Nom IUPAC Thiolane1,1-dioxyde
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfolane
Point de fusion 0°C to 5°C
Densité 1.212
Odeur Weak, Characteristic
Quantité 500 mL
Beilstein 107765
Merck Index 14,8955
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 120.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80% w/w aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfolane, 80% w/w aq. soln.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylene sulfone