Learn More
Sulfolane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfolan |
| CAS | 126-33-0 |
| Formule moléculaire | C4 H8 O2 S |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | Sulfolan, Thiophene','tetrahydro-','1,1-dioxide, 1,1-Dioxothiolan, 1λ6-Thiolane-1,1-dione, Bondelane A, Bondolane A, Cyclic tetramethylene sulfone, Cyclotetramethylene sulfone, NSC 46443, Sulfolan, Sulfolane, Sulfolane SG, Sulpholane, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, Tetrahydrothiophene S,S-dioxide, Tetrahydrothiophene dioxide, Tetramethylene sulfone, Thiacyclopentane dioxide, Thiolane 1,1-dioxide, Thiophane 1,1-dioxide, Thiophane dioxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2 |
| SMILES | O=S1(=O)CCCC1 |
| Nom IUPAC | thiolane 1,1-dioxyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.17 |
| Poids de la formule | 120.0245 |