Learn More
Sulfolane, TRC
Code produit 30427545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427545 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427545 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS689220500G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfolan
CAS 126-33-0
Formule moléculaire C4 H8 O2 S
Quantité 500 g
Synonyme Sulfolan, Thiophene','tetrahydro-','1,1-dioxide, 1,1-Dioxothiolan, 1λ6-Thiolane-1,1-dione, Bondelane A, Bondolane A, Cyclic tetramethylene sulfone, Cyclotetramethylene sulfone, NSC 46443, Sulfolan, Sulfolane, Sulfolane SG, Sulpholane, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, Tetrahydrothiophene S,S-dioxide, Tetrahydrothiophene dioxide, Tetramethylene sulfone, Thiacyclopentane dioxide, Thiolane 1,1-dioxide, Thiophane 1,1-dioxide, Thiophane dioxide
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Nom IUPAC thiolane 1,1-dioxyde
Poids moléculaire (g/mol) 120.17
Poids de la formule 120.0245