Learn More
Sulfonamide, MP Biomedicals
Code produit 11453361 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11453361 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11453361 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210298825
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
CAS 63-74-1
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Quantité 25 g
Synonyme sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
Clé InChI FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-aminobenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
CID PubChem 5333
ChEBI CHEBI:45373