Learn More
Witeg™ Flacons de sulfonation
Code produit 11817800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
200 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11817800 200 ml 1 pièce
11807800 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11817800 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 0 850 032
Expédition estimée: 30-12-2026
Un excellent récipient pour une utilisation dans des applications pharmaceutiques.
  • Disponible en capacité de 100 ou 200 ml
  • Avec 4 cols latéraux
  • Prise à col central ST 29/32
  • Prise à cols latéraux ST 19/26
Spécification
Capacité (métrique) 200 ml
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Pharmaceutique
Type de goulot 4 cols latéraux, 1 central
Type de produit Flacon de sulfonation
Raccord manchonné CN ST 29/32, SN ST 19/26