Learn More
Sulforaphane, MedChemExpress
Description
Sulforaphane is an isothiocyanate present naturally in widely consumed vegetables. Sulforaphane increases tumor suppressor protein transcription and inhibits histone deacetylase activity. Sulforaphane activates Nrf2 and inhibits high glucose-induced progression of pancreatic cancer via AMPK dependent signaling. Sulforaphane has shown anti-cancer and anti-inflammatory activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulforaphane |
| Forme physique | Liquid |
| CAS | 4478-93-7 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H11NOS2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (352.53 mM) |
| SMILES | O=S(CCCCN=C=S)C |
| Afficher plus |