Learn More
Acide sulfosalicylique, dihydraté, cristaux, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15507834 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
2kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15507834 2 kg Flacon en verre ambré à col large 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15507834 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 036405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2428.20€
    1555.81€ / 2kg
    Économisez 872.39€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-03-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 5965-83-3
Formule moléculaire C9H14O6S
Poids moléculaire (g/mol) 250.27
Numéro MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Clé InChI NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
CID PubChem 2723734
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfosalicylic Acid
Note relative au nom Dihydraté
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 2 kg
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-5-sulfobenzoïque ; dihydraté
Poids de la formule 254.22
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Forme physique Crystals