Learn More
Dihydrate d’acide sulfosalicylique (cristaux blancs fins), Fisher BioReagents
Code produit 11472944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11472944 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11472944 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP177500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’acide sulfosalicylique est utilisé pour fixer les protéines dans les gels d’agarose et de polyacrylamide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfosalicylic Acid Dihydrate
CAS 5965-83-3
Point de fusion 106°C
Couleur Blanc
pH 0.5
Résidus d’allumage 0.1% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 101.0 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H14O6S
Formule linéaire HOC6H3(COOH)SO3H·2H2O
Numéro MDL MFCD00007508,MFCD00149540
Quantité 500 g
Merck Index 15, 9094
Synonyme 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Informations sur la solubilité 0.02% max. Insoluble Matter
Clé InChI NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-5-sulfobenzoïque ; dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 250.27
CID PubChem 2723734
Poids de la formule 254.22
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Forme physique Poudre / Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, 5-Sulfosalicylic acid