Learn More
Soufre, 99,5 %, raffiné, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11914061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11914061 10 kg Récipient en plastique 10kg
11924061 500 g Flacon en plastique 500g
10606242 2.5 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11914061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201220100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7704-34-9
Formule moléculaire S
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
Numéro MDL MFCD00085316
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nom IUPAC soufre
SMILES [S]
Spécification
Point d’ébullition 445.0°C
Nom chimique ou matériau Sulfur
Point de fusion 114.0°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Point d’éclair 168°C
Merck Index 15,9099
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
Poids de la formule 32.05
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Conditionnement Récipient en plastique