Learn More
Soufre, 99,5 %, sublimé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10740711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10740711 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10400101 25 g Bouteille en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10740711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201250025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7704-34-9
Formule moléculaire S
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
Numéro MDL MFCD00085316
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nom IUPAC soufre
SMILES [S]
Spécification
Point d’ébullition 445.0°C
Nom chimique ou matériau Sulfur
Point de fusion 114.0°C
Note relative au nom 99.5%
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Point d’éclair 168°C
Merck Index 15, 9099
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
Poids de la formule 32.05
Pourcentage de pureté 99.5%
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.36