Learn More
Soufre, 99,999 %, (traces de métal), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 445.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sulfur |
| Point de fusion | 114.0°C |
| Note relative au nom | 99.999% |
| Couleur | Jaune |
| Forme physique | Pièces (pièces de 12 mm et plus petites) |
| Quantité | 250 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
| Fieser | 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297 |
| Point d’éclair | 168°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sulphur
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphur