Learn More
Soufre, poudre colloïdale, Honeywell™
Code produit 15621370 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15621370 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15621370 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 138251KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur
CAS 7704-34-9
Forme physique Colloidal Powder
Quantité 1 kg
Formule moléculaire S
Numéro MDL MFCD00085316
Numéro UN 1350
Point d’éclair 207°C (404.6°F)
Synonyme polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
Nom IUPAC soufre
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Poids de la formule 32.07g/mol
Température d’allumage 450°F
Tension de vapeur 10mmHg (246°C), 1mmHg (183.8°C)
Densité Vapor Density: 8.9 (vs air)