Learn More
Soufre, extra pur, précipité, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10020380 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10020380 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10020380 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/8990/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 445°C
Point de fusion 113°C
CAS 7704-34-9
Couleur Jaune
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire S
Numéro MDL MFCD00085316
Synonyme polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
Nom IUPAC soufre
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Poids de la formule 32.06g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Soufre précipité
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.