Learn More
Morceaux de soufre, 99,99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit 11325809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11325809 50 g 50g
11346847 10 g -
11356847 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11325809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010755.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7704-34-9
Formule moléculaire S
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
Numéro MDL MFCD00085316
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nom IUPAC soufre
SMILES [S]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulphur
Couleur Jaune
Forme physique Pièces
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Odeur Weak
Aspect Pale yellow pieces
Densité 2.07g/cm3