Learn More
Morceaux de soufre, 99,99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sulphur |
| Couleur | Jaune |
| Forme physique | Pièces |
| Quantité | 10 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.999% (Metals basis) |
| Odeur | Weak |
| Aspect | Pale yellow pieces |
| Densité | 2.07g/cm3 |