Learn More
Poudre de soufre, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulphur |
| Couleur | Jaune |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Odeur | Weak |
| Aspect | Pale yellow powder |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
| Densité | 2.07g/cm3 |
Sécurité et traitement
- Sulphur powder
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphur