Learn More
Poudre de soufre, sublimée, 100 mailles, 0,995, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357728 2 kg 2kg
11347728 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033394.A3
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7704-34-9
Formule moléculaire S
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
Numéro MDL MFCD00085316
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nom IUPAC soufre
SMILES [S]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulphur
Couleur Jaune
Forme physique Poudre sublimée
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.50%
Température d’allumage 248°C (478°F)
Odeur Weak
Aspect Pale yellow powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfur powder, sublimed
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphur