Learn More
Sulfur, precipitated, Honeywell Fluka™
Code produit 15611370 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15611370 2.5 kg 2.50kg
15601370 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15611370 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 138032.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Puriss., precipitated, 99.5-100.5%,
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7704-34-9
Formule moléculaire S
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
Numéro MDL MFCD00085316
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nom IUPAC soufre
SMILES [S]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Quantité 2.5 kg
Numéro UN 1350
Point d’éclair 207°C (404.6°F)
Informations sur la solubilité In accordance with carbon disulfide, 1g/5mL
Poids de la formule 32.07g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5%
Qualité puriss.
Température d’allumage 450°F
Résidus après l’allumage ≤0.2% (as SO4)
Tension de vapeur 1mmHg (183.8°C), 10mmHg (246°C)
Densité Vapor Density: 8.9 (vs air)