Learn More
Sulfur, purum p.a., ≥99.5% (T), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15627320 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15627320 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15627320 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 846831KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purum p.a.,≥99.5% (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur
CAS 7704-34-9
Quantité 1 kg
Formule moléculaire S
Numéro MDL MFCD00085316
Numéro UN UN1350
Point d’éclair 207°C (404.6°F)
Synonyme polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
Nom IUPAC soufre
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Poids de la formule 32.07g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (T)
Température d’allumage 450°F
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 10mmHg (246°C), 1mmHg (183.8°C)
Densité Vapor Density: 8.9 (vs air)