Learn More
Sulfur, Reagent grade, Purified by sublimation, Honeywell™
Code produit 15671980 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
25g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15671980 500 g Flacon poly 500g
15651980 25 g Flacon poly 25g
15661980 2 kg Flacon poly 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15671980 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 215236500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Reagent Grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7704-34-9
Formule moléculaire S
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
Numéro MDL MFCD00085316
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nom IUPAC soufre
SMILES [S]
Spécification
Point d’ébullition 445°C
Nom chimique ou matériau Sulfur
Point de fusion 120°C
Note relative au nom Purified by sublimation
Couleur Jaune
Forme physique Powder
Quantité 500 g
Numéro UN UN1350
Point d’éclair 207°C (404.6°F)
Poids de la formule 32.07g/mol
Qualité Réactif
Température d’allumage 450°F
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mmHg (183.8°C), 10mmHg (246°C)
Densité 2.07g/cu.cm; Vapor Density: 8.9 (vs air)