Learn More
Soufre, technique, fleurs, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10647422 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Unit Size:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10647422 1 kg 1kg
10469760 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10647422 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S/8920/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 7704-34-9
Formule moléculaire S
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
Numéro MDL MFCD00085316
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme polymérique, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI : 26833
Nom IUPAC soufre
SMILES [S]
Specifications
Point d’ébullition 445°C
Point de fusion 113°C
Couleur Jaune
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 32.06 g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfur flowers
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.