Learn More
Soufre, technique, rouleau, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10549580 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10549580 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10549580 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/8970/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 445°C
Point de fusion 113°C
CAS 7704-34-9
Couleur Jaune
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire S
Numéro MDL MFCD00085316
Synonyme polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
Nom IUPAC soufre
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Poids de la formule 32.06g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique