Learn More
Complexe trioxyde de soufre-pyridine, 98 %, SO3 ≈actif 48-50 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484863 250 g 250g
11423960 10 g 10g
11474863 50 g 50g
11464863 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11484863 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12202.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    162.65€ / 250g
    Économisez 18.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 26412-87-3 | C5H5NO3S | 159.16 g/mol
Sulfur trioxide-pyridine complex is used for sulfations of alcohols, sulfonations, deoxygenations and other reductions, oxidations with dimethyl sulfoxide. It is also used as a source of sulfur trioxide especially in the preparation of sulfate esters. Further, it is used as an activating electrophile in a Parikh-Doering oxidation. In addition to this, it is also used in the preparation and anticoagulation test of sulfated silk fibroin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le complexe trioxyde de soufre-pyridine est utilisé pour les sulfatations dʼalcools, de sulfonations, de désoxygénations et dʼautres réductions, les oxydations avec le diméthylsulfoxyde. Il est également utilisé comme source de trioxyde de soufre, en particulier dans la préparation des esters de sulfate. De plus, il est utilisé comme électrophile dʼactivation dans une oxydation Parikh-Doering. En outre, il est également utilisé dans le test de préparation et dʼanticoagulation de fibroïne en soie sulfatée.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques polaires.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26412-87-3
Formule moléculaire C5H5NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 159.16
Numéro MDL MFCD00012437
Clé InChI UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine sulfur trioxide, sulfur trioxide pyridine complex, pyridine; sulfur trioxide, pyridine sulfotrioxide, pyridine compound with sulfur trioxide 1:1, sulfur trioxide, compd. with pyridine, pyridine-sulfur trioxide complex, active sulfure trioxide, sulfur trioxide-pyridine, pyridine-sulfur trioxide
CID PubChem 168533
SMILES O=S(=O)=O.C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur trioxide-pyridine complex
Note relative au nom Active SO3 ≈48 to 50%
Point de fusion ∼155°C to 165°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3704116
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in polar organic solvents.
Nom IUPAC pyridine; sulfonylideneoxidane
Poids de la formule 159.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulphur trioxide-pyridine complex
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphur trioxide-pyridine complex