Learn More
Complexe souffre-trioxyde-pyridine, technique, SO3 actif à 48-50 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10496950 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10496950 25 g Flacon en plastique -
10376730 100 g Flacon en plastique 100g
10115643 500 g Flacon en plastique 500g
11986291 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10496950 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132870250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 26412-87-3 | C5H5NO3S | 159.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26412-87-3
Formule moléculaire C5H5NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 159.16
Numéro MDL MFCD00012437
Clé InChI UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine sulfur trioxide, sulfur trioxide pyridine complex, pyridine; sulfur trioxide, pyridine sulfotrioxide, pyridine compound with sulfur trioxide 1:1, sulfur trioxide, compd. with pyridine, pyridine-sulfur trioxide complex, active sulfure trioxide, sulfur trioxide-pyridine, pyridine-sulfur trioxide
CID PubChem 168533
SMILES O=S(=O)=O.C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur trioxide pyridine complex
Note relative au nom 48.8 to 50.3% active SO3
Point de fusion 155.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire SO3·C5H5N
Quantité 25 g
Beilstein 20,19
Fieser 01,1127; 02,393; 03,275; 04,473; 08,391
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in conc. h2so4,hcl and hclo4,soluble in dmf
Nom IUPAC Pyridine ; trioxyde de soufre
Poids de la formule 159.16
Pourcentage de pureté 48-50% active SO3
Qualité Technique
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfur trioxide pyridine complex, 48-50% active SO3
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.