Learn More
Complexe de trioxyde de soufre et de triéthylamine, TRC
Code produit 30423652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423652 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423652 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS7894555G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur Trioxide Triethylamine Complex
CAS 761-01-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6H15NO3S
Quantité 5 g
Synonyme Triethylamine compounded with SO3, Triethylamine compounded with sulfur trioxide, N,N-Diethyl-ethanamine compounded with sulfur trioxide, Sulfur Trioxide compounded with triethylamine, NSC 68185, NSC 8168, Sulfur trioxide-triethylamine compound, Sulfur trioxide-triethylamine complex, Triethylamine-sulfur trioxide compound, Triethylamine-sulfur trioxide complex
Formule InChI InChI=1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
SMILES CCN(CC)CC.O=S(=O)=O
Nom IUPAC N,N-diéthyléthanamine ; trioxyde de soufre
Poids moléculaire (g/mol) 181.25
Poids de la formule 181.0773
Pourcentage de pureté >95