Learn More
Complexe de trioxyde de soufre et de triéthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfur Trioxide Triethylamine Complex |
| CAS | 761-01-3 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C6H15NO3S |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Triethylamine compounded with SO3, Triethylamine compounded with sulfur trioxide, N,N-Diethyl-ethanamine compounded with sulfur trioxide, Sulfur Trioxide compounded with triethylamine, NSC 68185, NSC 8168, Sulfur trioxide-triethylamine compound, Sulfur trioxide-triethylamine complex, Triethylamine-sulfur trioxide compound, Triethylamine-sulfur trioxide complex |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3; |
| SMILES | CCN(CC)CC.O=S(=O)=O |
| Nom IUPAC | N,N-diéthyléthanamine ; trioxyde de soufre |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.25 |
| Afficher plus |