Learn More
Complexe trioxyde de soufre-triméthylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11369983 25 g 25g
11379983 100 g 100g
11389983 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11369983 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00302.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3162-58-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Sulfur trioxide-trimethylamine complex acts as a reagent for sulfonation and sulfamation reactions. It is used as a reactant for the synthesis of sulfate-conjugated resveratrol metabolites and chitooligosaccharides. It is used in association with dodecyl thioglycopyranoside, which acts as a surfactant for enantiomeric separation. Further, it acts as a nucleophile used for the preparation of alfa-tosyloxy ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le complexe trioxyde de soufre-triméthylamine agit comme réactif pour les réactions de sulfonation et de sulfamation. Il est utilisé comme réactif pour la synthèse des métabolites de resvératrol conjugués au sulfate et des chitooligosaccharides. Il est utilisé en association avec le dodécyl thioglycopyranoside, qui agit comme surfactant pour la séparation énantiomérique. De plus, il agit comme un nucléophile utilisé pour la préparation des cétones alpha-tosyloxy.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude et l’éthanol. Légèrement soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3162-58-1
Formule moléculaire C3H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 139.17
Numéro MDL MFCD00012421
Clé InChI DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide
CID PubChem 222852
Nom IUPAC N,N-diméthylméthanamine ; Trioxyde de soufre
SMILES CN(C)C.O=S(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur trioxide-trimethylamine complex
Point de fusion ∽235°C (decomposition)
Formule linéaire (CH3)3N:SO3
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3681759
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hot water and ethanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 139.17
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfur trioxide-trimethylamine complex
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfur trioxide-trimethylamine