Learn More
Complexe de trioxyde de soufre triméthylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10055823 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10055823 25 g Flacon en verre 25g
10687124 100 g Flacon en verre 100g
10484765 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10055823 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159350250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3162-58-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3162-58-1
Formule moléculaire C3H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 139.17
Numéro MDL MFCD00012421
Clé InChI DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide
CID PubChem 222852
Nom IUPAC N,N-diméthylméthanamine ; Trioxyde de soufre
SMILES CN(C)C.O=S(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur trioxide trimethylamine complex
Point de fusion 232.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3N·SO3
Quantité 25 g
Fieser 01,1128; 08,466
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot water, ethanol
Poids de la formule 139.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfur trioxide trimethylamine complex
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.