Learn More
complexe de trioxyde de sodium à triméthylamine (TRC) ;
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfur Trioxide Trimethylamine Complex |
| CAS | 3162-58-1 |
| Formule moléculaire | C3H9NO3S |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | N,N-Dimethyl-methanamine Compd. with Sulfur Trioxide, Trimethylamine Compd. with Sulfur Trioxide, Sulfur Trioxide Compd. with N,N-Dimethylmethanamine, Sulfur Trioxide Compd. with Trimethylamine, NSC 9838, Sulfur Trioxide-trimethylamine, Sulfur Trioxide-trimethylamine Complex, Trimethylamine Compound with Sulfur Trioxide, Trimethylamine Sulfur Trioxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H9N.O3S/c2*1-4(2)3/h1-3H3; |
| SMILES | CN(C)C.O=S(=O)=O |
| Nom IUPAC | N,N-diméthylméthanamine ; Trioxyde de soufre |
| Poids moléculaire (g/mol) | 139.17 |
| Poids de la formule | 139.0303 |