Learn More
Acide sulfurique, pour analyse, env. 96 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10244790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10244790 1 L Flacon en verre 1L
10624792 500 mL Flacon en verre 500mL
10699824 500 mL Flacon en plastique 500mL
10765663 1 L Flacon en plastique 1L
10011240 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10322963 2.5 L Flacon en plastique 2.50L
11904091 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10244790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124640010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.25€
    46.80€ / 1L
    Économisez 1.45€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Point de fusion 10.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.8300g/mL
Point d’ébullition 290.0°C
Résidus d’allumage 0.0005% max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2SO4
Quantité 1 L
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15,9104
Gravité spécifique 1.83
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Viscosité 21 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 98.08
Pourcentage de pureté 95 to 97%
Qualité Analyse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.