Learn More
Acide sulfurique, pour analyse, env. 96 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfuric acid |
| Point de fusion | 10.0°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.8300g/mL |
| Point d’ébullition | 290.0°C |
| Résidus d’allumage | 0.0005% max. |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | H2SO4 |
| Quantité | 2.5 L |
| Fieser | 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sulfuric acid
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.