Learn More
Acide sulfurique, pour analyse, env. 96 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10624792 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10624792 500 mL Flacon en verre 500mL
10699824 500 mL Flacon en plastique 500mL
10244790 1 L Flacon en verre 1L
10765663 1 L Flacon en plastique 1L
10011240 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10322963 2.5 L Flacon en plastique 2.50L
11904091 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10624792 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124645000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.10€
    32.10€ / 500mL
    Économisez 1.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Point de fusion 10.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.8300g/mL
Point d’ébullition 290.0°C
Résidus d’allumage 0.0005% max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2SO4
Quantité 500 mL
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15,9104
Gravité spécifique 1.83
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Viscosité 21 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 98.08
Pourcentage de pureté 95 to 97%
Qualité Analyse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.