Learn More
Sulfuric Acid-d2 (96% w/w in D2O), CDN
Code produit 30313309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313309 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30313309 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND003950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dideuterio sulfate
CAS 13813-19-9
Solvant ou matrice D2O
Formule moléculaire 2H2 O4 S
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1 S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2
SMILES [2 H]OS(=O)(=O)O[2 H]
Nom IUPAC dideuterio sulfate
Poids moléculaire (g/mol) 100.091
Poids de la formule 99.98 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 96 %