Learn More
Sulfanilamide, TRC
Code produit 17973915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973915 10 g 10g
17942765 50 mg 50mg
17911565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17973915 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68910010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-74-1
Formule moléculaire C6 H8 N2 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 172.2
Synonyme Sulfanilamide, 4-Aminobenzenesulphonamide, Sulphanilamide, Sulfadimidine Imp. D (Pharmeuropa), Sulfacetamide Sodium Imp. A (EP), Sulfaguanidine Imp. A (EP), Sulfadiazine Imp. D (Pharmeuropa), Sulfamethoxazole Imp. E (EP), Benzenesulfonamide, 4-amino- (9CI, ACI), 4-Aminobenzenesulfonamide (ACI), Sulfanilamide (8CI), (4-(Aminosulfonyl)phenyl)amine, 1162F, 4-(Aminosulfonyl)aniline, 4-Aminobenzene-1-sulfonamide, 4-Aminobenzenesulfonic acid amide, 4-Aminophenylsulfonamide, 4-Sulfamoylaniline, A-349, Albexan, Albosal, Ambeside, Antistrept, Astreptine, Astrocid, Azol, Bacteramid, Bactesid, Collomide, Colsulanyde, Copticide, Deseptyl, Dipron, Ergaseptine, Erysipan, Estreptocida, Exoseptoplix, F 1162, Fourneau 1162, Gerison, Gombardol, Infepan, Lusil, Lysococcine, Neococcyl, NSC 7618, Orgaseptine, p-Aminobenzenesulfonamide, p-Aminophenylsulfonamide, p-Anilinesulfonamide, p-Sulfamidoaniline, p-Sulfamoylaniline, PABS, Prontalbin, Prontosil Album, Prontosil I, Prontosil white, Prontylin, Pronzin Album, Proseptal, Proseptine, Proseptol, Pysococcine, Ro 1-3354, Rubiazol A, Sanamid, Septamide Album, Septanilam, Septinal, Septolix, Septoplex, Septoplix, Stopton Album, Stramid, Strepamide, Strepsan, Streptagol, Streptamid, Streptasol, Streptocid, Streptocid album, Streptocide, Streptocide (white), Streptoclase, Streptocom, Strepton, Streptopan, Streptosil, Streptozol, Streptozone, Sulfamidyl, Sulfamine, Sulfana, Sulfanalone, Sulfanidyl, Sulfanil, Sulfanilamide Vaginal Cream, Sulfocidine, Sulfonamid, Sulfonamide, Sulfonamide P, Sulfonylamide, Sulphanilamide, Sulphonamide, Therapol, Tolder, White streptocide
Nom IUPAC 4-aminobenzènesulfonamide
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfanilamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
Poids de la formule 172.0306
Pourcentage de pureté >95%