Description
- Analyse qualitative
- Plus sûr que le papier en acétate de plomb dangereux et toxique
- Les ions sulfure ainsi que le sulfure d’hydrogène donnent des réactions positives
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Blanc à marron/noir |
| Format | Bobine |
| À utiliser avec (application) | Détermination du sulfure d’hydrogène |
| Quantité | 1Chaque |
| Type | Papier de test qualitatif |
| Longueur (métrique) | 5000 mm |
| Largeur (métrique) | 7 mm |