Learn More
Impureté de sumatriptan hydroxy-oxindole (impureté de sumatriptan 1), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sumatriptan Hydroxy-Oxindole Impurity (Sumatriptan Impurity 1) |
| CAS | 2250254-19-2 |
| Formule moléculaire | C14H21N3O4S |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 1-(3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-3-hydroxy-2-oxoindolin-5-yl)-N-methylmethane sulfonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H21N3O4S/c1-15-22(20,21)9-10-4-5-12-11(8-10)14(19,13(18)16-12)6-7-17(2)3/h4-5,8,15,19H,6-7,9H2,1-3H3,(H,16,18) |
| SMILES | CNS(CC1=CC(C(CCN(C)C)(O)C(N2)=O)=C2C=C1)(=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 327.4 |