Learn More
Thermo Scientific Chemicals Succinate de sumatriptan
Code produit. 15801042 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15801042
Marque: Thermo Scientific Chemicals 462420010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 103628-48-4 | C18H27N3O6S | 413.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103628-48-4
Formule moléculaire C18H27N3O6S
Poids moléculaire (g/mol) 413.49
Clé InChI PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1-{3-[2-(diméthylamino)éthyl]-1H-indol-5-yl}-N-méthylméthanesulfonamide ; acide butanedioïque
SMILES OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)CC1=CC=C2NC=C(CCN(C)C)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sumatriptan succinate
Point de fusion 165.0°C to 166.0°C
Couleur Transparent
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: very soluble in dimethyl sulfoxide, insoluble in ether & ethanol, slightly soluble in methanol
Poids de la formule 413.49