Learn More
Sumatriptan, TRC
Code produit 30132766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132766 1 g 1g
30135134 250 mg 250mg
17971545 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132766 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS8000951G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103628-46-2
Formule moléculaire C14 H21 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 295.4
Synonyme 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide, 1-[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylindolyl-5-methanesulfonamide, GR 43175, GR 43175X, Onzetra Xsail, Sumatriptan, Zecuity, Zelrix
Nom IUPAC 1-[3-[2-(diméthylamino)éthyle]-1H-indol-5-yl]-N-méthylméthanesulfonamide
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sumatriptan
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3
Poids de la formule 295.135
Pourcentage de pureté >95%