Learn More
Sumatriptan, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sumatriptan |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 295.135 |
| Pourcentage de pureté | >95% |