Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ 20mm Septa
Code produit 31920928 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Red, White
Matériau:
PTFE, Silicone
Plage de températures (impériale):
-80°F to +482°F
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Plage de températures (impériale) Conditionnement
31920928 Red, White PTFE, Silicone -80°F to +482°F 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31920928 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 502 158
Expédition estimée: 24-11-2026
Sun-SRI provides high quality vials, caps, seals, septa, and closures to meet or exceed original manufacturer's equipment specifications and optimize efficiencies in the laboratory.
  • Designed for special applications
  • Compatible with all 20mm magnetic and nonmagnetic crimp seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 0.8 in.
Couleur Red, White
Diamètre (métrique) externe 2 cm
Matériau PTFE, Silicone
Septum Silicone/PTFE
Plage de températures (impériale) -80°F to +482°F
Plage de températures (métrique) -80°C to +250°C
Épaisseur (impériale) 0.01 in.
Taille du bouchon 20 mm