Learn More
CELLPATH Cassette SUPA MEGA SLIM - Blanche
Code produit 30226266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
White
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30226266 White 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226266 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur EAN010202A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.39€
    101.05€ / 100 pièces
    Économisez 85.34€
    45% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le Supa Mega Slim est largement utilisé dans les laboratoires cliniques, de recherche et de toxicologie. Sa chambre interne a une profondeur équivalente au tiers de celle de la Supa Mega Cassette classique.
  • CAP aux États-Unis2.3, en réduisant l'épaisseur de l'échantillon et en raccourcissant le temps de traitement. Grâce à l'utilisation du Slim, le moulage peut être réalisé en seulement 20 minutes à -8 °C.
  • Principaux avantages :
  • Meilleure fluidité des réactifs et délais d'exécution améliorés
  • Le moulage peut être réalisé en 20 minutes à -8 °C.
  • Utilisation réduite de cire lors du processus d'inclusion
  • Large gamme de couleurs disponibles
  • Moules de base spécifiques
Spécification
Couleur White
Type de produit Cassette