Learn More
Cellpath Cassettes de traitement de tissus Supa Mega
Code produit 30226233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30226233 Blanc 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226233 Fournisseur Cellpath Code fournisseur EAG010202A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.26€
    94.48€ / 100 pièces
    Économisez 79.78€
    45% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-03-2027
Largement utilisé dans les laboratoires de recherche et de toxicologie. CellPath Les cassettes de traitement de tissus Supa Mega sont idéales pour l'inclusion et le traitement d'échantillons de tissus de grande taille provenant de la prostate, du cerveau, du sein et de l'œil.
  • Couvercle à charnière en plastique
  • Rigide et durable
  • Excellentes surfaces d'écriture
  • La chambre interne est trois fois plus profonde que celles des Supa Mega Slim et Supa Mega Mother Ship.
  • Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
Spécification
Quantité 100/Pk.