Learn More
Cellpath Cassettes de traitement de tissus Supa Mega
Description
- Couvercle à charnière en plastique
- Rigide et durable
- Excellentes surfaces d'écriture
- La chambre interne est trois fois plus profonde que celles des Supa Mega Slim et Supa Mega Mother Ship.
- Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
Spécification
Spécification
| Quantité | 100/Pk. |
| Couleur | Blanc |