Learn More
Metro™ super réglable Super Erecta™ Tablette en fil, chronique
Code produit 11765669
Change view
Click to view available options
Largeur (impériale):
14 po
18 in
21 in
24 in
Longueur (impériale):
24 in
24 po
30 in
30 po
36 in
36 po
42 in
42 po
48 in
48 po
54 po
60 in
60 po
72 in
72 po
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Longueur (impériale) unitSize
11765669 24 in 60 in 1 pièce
15946851 24 in 54 po 1 pièce
15878076 18 in 24 in -
15946821 18 in 60 po 1 pièce
15946841 24 in 30 po 1 pièce
15916811 18 in 30 in 1 pièce
15966811 18 in 42 po 1 pièce
15916821 18 in 54 po 1 pièce
15906841 21 in 72 in 1 pièce
15946831 21 in 36 in 1 pièce
15966831 21 in 48 po 1 pièce
11745669 24 in 36 po 1 pièce
15996841 24 in 42 in 1 pièce
11755669 24 in 48 in -
15976821 18 in 72 po 1 pièce
15986831 21 in 60 in 1 pièce
15906831 21 in 24 in 1 pièce
15906801 14 po 36 po 1 pièce
11735669 18 in 48 po 1 pièce
11725669 18 in 36 in 1 pièce
15926841 24 in 24 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 11765669 Fournisseur Metro™ Code fournisseur A2460NC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Chaque étagère est livrée avec un paquet de quatre manchons/cales non conducteurs.
La conception unique à fil ouvert de la tablette en option de lors de nombreuses configurations, la libre circulation de l’air et minimise l’accumulation de poussière.
  • Chaque étagère offre environ 76 % de la surface ouverte pour une pénétration accrue de la lumière et une meilleure visibilité des articles stockés.
  • Faciles à charger et à décharger sur tous les côtés.
  • Surface dure et durable.
  • Résistance à l’abrasion.
  • Idéal pour les environnements secs et non MMA.
  • consulter.
  • Les libérations d’étagère et les cales offrent une meilleure rigidité.
  • S’assemblera rapidement sans outils ; les éléments assemblés ne sont pas conductibles.
Informations sur la commande
Montants vendus séparément.
Spécification
Type de produit Tablette en treillis métallique
Dimensions (L x l) 60 x 24 po. (152,4 x 61 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour le sec, les environnements non MMA
À utiliser avec (équipement) Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade;
Comprend Quatre manchons/cales non conducteurs
Longueur (impériale) 60 in
Longueur (métrique) 152,4 cm
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm
Matériau Chrome