Learn More
Gibertini Elettronica™ Balance hydrostatique électronique Super Alcomat
Code produit 11917606
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
10 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
11917606 10 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11917606 Fournisseur Gibertini Elettronica™ Code fournisseur SUPERALCOMAT
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Déterminez la teneur en alcool par volume (ASV), l’extrait sec total et l’évaluation des musts. La balance hydrostatique électronique Gibertini Elettronica™ Super Alcomat est entièrement automatique, facile à utiliser et conforme à la norme OIV.
Le relevé de la résistance alcoolique par volume de 0,13 à 99,98 % (ASV) s’affiche sur un grand écran LCD en même temps que le relevé de la température, de la densité à 20°C et d’autres paramètres.
Le module de lecture avec clavier à douche permet à l’utilisateur d’effectuer facilement les fonctions suivantes :
  • Corrigez le volume du flotteur avec H2O ou une solution standard certifiée
  • Réglage zéro et étalonnage du SuperAlcomat
  • Paramètres de date, d’heure, de minute et autres paramètres
  • Impression des valeurs de lecture et d’autres paramètres (imprimante non incluse)
  • Évaluation des musts : Baumè, Babo, Brix et degrés Oechsle
  • Langues : italien, allemand, anglais, français et espagnol
  • Température de travail : 10 à 30°C
Teneur en alcool par volume (ASV) :
  • Plage de mesure : 0,13 à 98,98 % ASV
  • Lisibilité : 0,01 % ASV
  • Lisibilité et répétabilité de lecture : ± 0,03 ASV (entre 15 et 25°C)
DENSITÉ
  • Plage de mesure pour la densité relative : 0,5 à 2,25
  • Lisibilité : 0,00005
  • Répétabilité de la lecture : ± 0,00005
ÉVALUATION DES MUSTS
  • Densité relative d20/20 : 1,04-1,16
Specifications
Type de produit Échelle hydrostatique
Affichage LCD
Tension 10 V
Profondeur (métrique) 370 mm
À utiliser avec (application) Détermination de la teneur en alcool par volume (ASV), l’extrait sec total et l’évaluation des musts
Hauteur (métrique) 380 mm
Température (métrique) maximale 30°C
Largeur (métrique) 210 mm