Learn More
Invitrogen™ Super AquaBlue ELISA Substrate
Description
- Très sensible et extrêmement stable (18 mois à température ambiante ou 24 mois à 4°C).
- Conçu comme un seul composant pour plus de commodité (aucun composant H2O2 supplémentaire ou autre composant n’est nécessaire)
- Convient aux réactions de point de terminaison, mais est également idéal pour les dosages cinétiques ; l’arrêt de la réaction avec la solution d’arrêt acide ne modifie pas les propriétés de couleur ou d’absorption du produit final bleu-vert
Spécification
Spécification
| Type de produit | Substrat ELISA |
| Quantité | 100 ml |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Propriétés du substrat | substrat chimique |
| Type de substrat | HRP (peroxydase de raifort) |