Learn More
Invitrogen™ Super Bright Complete Staining Buffer, eBioscience
Code produit 16359553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
1 000 tests
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16359553 1 000 tests 1000 pièces
16349553 100 tests 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16359553 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SB440175
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le tampon de coloration complet Super Bright eBioscience est conçu pour être utilisé avec le tampon de coloration de cytométrie en flux dans les protocoles de coloration immunofluorescente de cellules en suspension.
Le tampon de coloration complet Super Bright n’est nécessaire que si vous utilisez plus d’un anticorps conjugué à un colorant polymère dans le même échantillon pour minimiser toute interaction polymère non spécifique pouvant entraîner l’apparition de données sous-compensées. Le tampon de coloration complet Super Bright est fourni dans un format pratique de 5 µl/test. Il est compatible avec les fluorochromes traditionnels, les colorants violets brillants et les protocoles de cytométrie en flux classiques.
Le tampon de coloration complet Super Bright n’est pas compatible avec les microsphères Ultracomp eBeads. Si vous utilisez les microsphères Ultracomp eBeads comme outil de compensation, le tampon de coloration pour la cytométrie en flux doit être utilisé exclusivement pour toutes les dilutions et tous les lavages qui ont lieu pendant la coloration des microsphères.
Le tampon de coloration complet Super Bright est compatible au tampon de coloration Super Bright (Réf. Cat. SB-4400-42, SB-4400-75) et peut le remplacer. De plus, il diminue le fond dans le canal 450/40 sur le laser violet.
Les colorants polymères Super Bright sont vendus sous licence par Becton, Dickinson and Company.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 5 ml, conserver entre 2°C et 8°C
Nbre de tests 1000 dosages
Quantité 1 000 tests
Conditions d’expédition Glace humide
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Gamme de produits eBioscience
Type de produit Tampon de coloration