Learn More
Metro™ Étagère en treillis métallique chromé Super Erecta™, finition Brite
Code produit 15996631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 14 po. (61 x 35,5 cm)
24 x 21 po. (61 x 53 cm)
30 x 18 po. (76 x 45,7 cm)
30 x 21 po. (76 x 53 cm)
36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 po. (91,4 x 53 cm)
36 x 14 po. (91,4 x 35,5 cm)
42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 po (106,6 x 53 cm)
42 x 24 po. (106,6 x 61 cm)
48 x 21 po. (123 x 53 cm)
54 x 18 po. (137 x 45,7 cm)
54 x 21 po (137 x 53 cm)
54 x 24 po (137 x 61 cm)
60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 po. (152,4 x 53 cm)
72 x 14 po. (183 x 35,5 cm)
72 x 18 po. (183 x 45,7 cm)
72 x 21 po (183 x 53 cm)
Capacité de charge (impériale):
600 lb
800 lb
Conditionnement:
1 pièce
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Capacité de charge (impériale) Conditionnement
15996631 54 x 21 po (137 x 53 cm) 600 lb 1 pièce
15906621 30 x 21 po. (76 x 53 cm) 800 lb 1 pièce
15976561 24 x 14 po. (61 x 35,5 cm) 800 lb 1 pièce
15936611 72 x 18 po. (183 x 45,7 cm) 600 lb 1 pièce
15976601 54 x 18 po. (137 x 45,7 cm) 600 lb 1 pièce
15936591 30 x 18 po. (76 x 45,7 cm) 800 lb 1 pièce
15996601 60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm) 600 lb 1 pièce
15926671 54 x 24 po (137 x 61 cm) 600 lb 1 pièce
15966591 36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm) 800 lb 1 pièce
15996621 42 x 21 po (106,6 x 53 cm) 800 lb 1 pièce
15946661 42 x 24 po. (106,6 x 61 cm) 800 lb 1 pièce
15956571 42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm) 800 lb 1 pièce
15926641 60 x 21 po. (152,4 x 53 cm) 600 lb 1 pièce
15926571 36 x 14 po. (91,4 x 35,5 cm) 800 lb 1 pièce
15956611 24 x 21 po. (61 x 53 cm) 800 lb 1 pièce
15956621 36 x 21 po. (91,4 x 53 cm) 800 lb 1 pièce
15966581 72 x 14 po. (183 x 35,5 cm) 600 lb 1 pièce
15946631 48 x 21 po. (123 x 53 cm) 800 lb 1 pièce
15966641 72 x 21 po (183 x 53 cm) 600 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 15996631 Fournisseur Metro™ Code fournisseur 2154BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    96.91€ / 1 pièces
    Économisez 71.09€
    42% de réduction
Expédition estimée: 25-03-2027
Includes
Manchons et cales en plastique.
L'étagère en fil chromé à la finition brillante est facilement réglable, offrant de multiples configurations de rangement lorsqu'elle est utilisée avec Metro. Super Erecta systèmes d'étagères.
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
  • Finition chromée économique pour un environnement sec, à faible humidité
  • La finition laquée donne l’aspect chromé
Spécification
Type de produit Tablette en treillis métallique
Dimensions (L x l) 54 x 21 po (137 x 53 cm)
Finition Brite
À utiliser avec (équipement) Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
Comprend Manchons et cales en plastique
Longueur (impériale) 54 in
Longueur (métrique) 137 cm
Capacité de charge (impériale) 600 lb
Capacité de charge (métrique) 272 kg
Largeur (impériale) 21 in
Largeur (métrique) 53 cm
Matériau Chrome