Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de marquage TMT super lourd
Code produit 16575651 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
Conditionnement:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16575651 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16575651 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A43073
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Une autre forme de TMT qui contient deux fois plus d’isotopes lourds pour le marquage des peptides. Lorsqu’elle est utilisée avec des échantillons marqués au TMT, permet des applications de multiplexage TMT 2D pour la quantification ciblée
  • Le réactif de marquage TMT super lourd réactif à l’amine est une autre forme de TMT qui contient deux fois plus d’isotopes lourds pour le marquage des peptides. Lorsqu’il est utilisé avec des échantillons marqués au TMT, il permet des applications de multiplexage 2D TMT pour la quantification ciblée.
  • Multiplexage 2 dimensions — permet le multiplexage d’échantillons multiplexes traditionnels marqués au TMT avec des peptides marqués super lourds pour une quantification ciblée multiplexée
  • Améliore la précision quantitative — le marquage réduit la co-isolation et les interférences afin de permettre une quantification plus robuste
  • Réduit la complexité de l’acquisition — le peptide marqué super lourd est utilisé comme déclencheur pour la sélection des peptides
  • Le réactif de marquage TMT super lourd est utilisé pour marquer les peptides synthétiques. Il est destiné à être utilisé spécifiquement avec les échantillons multiplexes marqués au TMT. Lorsqu’il est utilisé en association, le décalage de masse du peptide synthétique à marquage super lourd sert de déclencheur pour la sélection du peptide ciblé dans l’échantillon multiplexé et réduit l’interférence/co-isolement pour permettre une quantification plus robuste.
  • Cette nouvelle méthode combine la puissance du multiplexage à partir de réactifs TMT avec des méthodes de quantification ciblées et est appelée méthode TOMAHAQ (déclenchée par offset, multiplexée, masse précise, haute résolution et quantification absolue)1. Pour cette application, l’utilisateur peut effectuer une quantification ciblée sur des échantillons multiplexés pour les peptides cibles sans dépendre des conditions de chromatographie.
  • Pour l’analyse haute résolution des peptides marqués au TMT, la colonne LC recommandée pour la source Nanospray Flex est la colonne Acclaim PepMap 100 C18 LC (réf. nº 164942-164939) Pour une source EASY-Spray, la colonne LC recommandée est la colonne EASY-Spray C18 LC (n° de référence. n° ES802 ou ES803). Référence Erickson BK, Rose CM, Braun CR, Erickson AR, Knott J, McAlister GC, Wühr M, Paulo JA, Everley RA, Gygi SP. A Strategy to Combine Sample Multiplexing with Targeted Proteomics Assays for High-Throughput Protein Signature Characterization. Mol Cell. 2017 65(2):361-370.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits TMT
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C)
Marqueur ou colorant Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Matériau de départ peptides
Type de produit final Peptide
Étape du flux de travail Marquage des protéines
Quantité 2 mg