Learn More
Thermo Scientific™ Super Heavy TMTpro™ Label Reagent
Code produit 17479292 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
Conditionnement:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17479292 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17479292 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A52040
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Une forme alternative de TMTpro contenant deux fois plus d’isotopes lourds pour assurer le marquage des peptides.Lorsqu’il est utilisé sur des échantillons marqués par TMTpro, il rend possible le multiplexage en 2D TMTpro pour la quantification ciblée.
Super Heavy TMTpro Label Reagent labels synthetic peptides to be specifically used alongside TMTpro multiplex-labeled samples for targeted multiplexed quantitation by mass spectrometry analysis.
Le réactif de marquage Super Heavy TMTpro Label Reagent, réactif aux amines, constitue une forme alternative de TMTpro contenant deux fois plus d’isotopes lourds pour assurer le marquage des peptides.Lorsqu’il est utilisé sur des échantillons marqués par TMTpro, il rend possible le multiplexage en 2D TMTpro pour la quantification ciblée.
Caractéristiques du réactif Super Heavy TMTpro (shTMTpro) Label Reagent :
•Multiplexage en deux dimensions—Rend possible le multiplexage d’échantillons marqués par TMTpro avec des peptides marqué par TMTpro Super Heavy afin de réaliser une quantification ciblée multiplexée
•Améliore la précision quantitative—réduit la co-isolation et l’interférence, ce qui permet une quantification plus robuste
•Réduit la complexité de l’acquisition—les peptides marqués par le réactif heavy sont utilisés comme déclencheurs pour la sélection des peptides
Le réactif Super Heavy TMTpro est utilisé pour marquer les peptides synthétiques se destinant spécifiquement à une utilisation avec des échantillons marqués par TMTpro multiplex.Lorsqu’il est utilisé en association, le décalage de masse du peptide synthétique marqué par le réactif Super Heavy sert de déclencheur pour la sélection du peptide ciblé dans l’échantillon multiplexé.Cette sélection réduit les interférences/la co-isolation et permet ainsi une quantification plus robuste.Cette nouvelle méthode combine la puissance du multiplexage à partir de réactifs TMT avec des méthodes de quantification ciblées et est appelée méthode TOMAHAQ (déclenchée par décalage, multiplexée, masse précise, haute résolution et quantification absolue).Un autre avantage de cette méthode de quantification multiplexée ciblée est qu’elle dépend moins des conditions de chromatographie pour réussir.
Ce produit est soumis à une licence d’utilisation limitée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Label Reagent
Gamme de produits TMT
Synonyme TMTpro
Matériau de départ Peptides
Type de produit final Peptides
Méthode de détection Mass Spectrometry
Étape du flux de travail Peptide labeling
Quantité 2 mg
Couleur Blanc
Conditionnement Flacon en plastique
Pureté 93%
Qualité Qualité MS
Formule moléculaire C4[13 C]15H30N[15 N]3O6
Forme Solid